Learn More
Ansell™ Guantes de aislamiento térmico Versatouch™ 78-103
Código de producto. 15785992 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
7
9
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15785992 9 paquete de 12
15775992 7 paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15785992 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 78103090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.10€
    44.51€ / paquete de 12
    Ahorro 21.59€
    32% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Protege contra el frío sin renunciar a la movilidad. Los guantes de aislamiento térmico Versatouch™ 78-103 Ansell Edmont™ son ligeros y tienen un forro térmico de tejido acrílico sin costuras que proporciona comodidad y calidez en trabajos a bajas temperaturas o en condiciones de refrigeración.
Los guantes de aislamiento térmico VersaTouch son ideales para mantener las manos calientes en aplicaciones en condiciones de refrigeración.
  • Forro sin revestimiento para usar solo o como guante interno
  • El forro térmico de tejido acrílico sin costuras proporciona comodidad y calidez
  • El forro acrílico protege contra el frío sin renunciar a la movilidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 388/511
Accelerator Free No
Aplicaciones Industrial
Coating Material Sin revestimiento
Color Azul
Acabado exterior Elástico
Grado Calibre 10
Latex Free Sí
Material Acrílico
Tipo de producto Guantes resistentes al calor
Tamaño 9
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Lugares refrigerados/fríos, productos congelados
Estilo de puño de los guantes Tejido
Material de revestimiento Acrílico
Tipo de empaquetado Bolsa
Cantidad 12 par
Longitud (métrico) 215 a 250 mm