Learn More
Kartell™ Globo de látex para muestreo de gases
Código de producto. 10203763
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
1,5 L
2 L
4 L
5 L
8 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10203763 2 L cada uno
10680374 1 L cada uno
10456123 1,5 L cada uno
10426503 4 L cada uno
10263183 5 L cada uno
10151183 8 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10203763 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0123200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.65€
    19.72€ / paquete de 1
    Ahorro 2.93€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Bolsas de recogida de gases fabricadas con látex. Los globos de látex para muestreo de gases Kartell™ son más adecuados para recoger, contener y transportar muestras de gases.
  • Rentable
  • Ideal para recoger, contener y transportar muestras de gases
Especificaciones
Material Látex
Diámetro (métrico) 160 mm
Tipo de producto Globo para muestreo de gases
Capacidad (métrico) 2 L