Learn More
Fisherbrand™ Tetinas cuentagotas de látex
Código de producto. 12416180 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1,5 a 5 mL (surtidos)
1,5 ml
1 ml
2,5 ml
3,75 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
12416180 1,5 ml paquete de 20
12406180 1 ml paquete de 20
12426180 2,5 ml paquete de 20
12436180 3,75 ml paquete de 20
12446180 1,5 a 5 mL (surtidos) paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12416180
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para facilitar la dispensación de líquidos.
  • Al emplearlas con pipetas, las perillas de caucho flexible permiten la aspiración y la dispensación
  • Proporcionan un control de pipeteo manual intuitivo
  • Disponibles en diferentes capacidades
Especificaciones
Material Látex
Tipo Gotero de bulbos
Volumen (métrico) 1,5 ml
Diámetro de la abertura (métrico) 5 mm