Learn More
Heathrow Scientific™ Cryo-Babies™ láser
Código de producto. 16488770
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 2380
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
16488770 Blanco paquete de 2380
1 options
Código de producto. 16488770 Proveedor Heathrow Scientific™ N.º de proveedor LCRY2380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.66€
    78.89€ / paquete de 2380
    Ahorro 11.77€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Estas Cryo-Babies™ láser soportan tanto las condiciones de almacenamiento criogénico a largo plazo como el almacenamiento convencional en congelador.También son químicamente inertes con un adhesivo resistente a disolventes que se adhiere a viales criogénicos, microtubos, tubos de ensayo, viales de vidrio, vasos de precipitados y gradillas metálicas.
  • Resistencia a la °temperatura: -196 C a +150 °C
  • LN2 en fase líquida y vapor, baños de agua a °100 C y autoclave y hornos moderados a 150 °C
  • Químicamente inertes, resistentes a la mayoría de disolventes y agentes cáusticos
  • Se adhieren a la mayoría de plásticos (se recomiendan tubos de PP 100 % virgen), vidrio y metales sin desprenderse, agrietarse ni degradarse
  • Las hojas de etiquetas no atascan las impresoras. Material de poliolefina flexible y adhesivo acrílico.
  • La exclusiva combinación se amplía y contrae con los cambios de temperatura
  • 20 hojas por paquete
  • Esterilizable en autoclave
  • Disposable (Desechable)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de adhesivo Acrílico
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Hoja
Material Poliolefina
Print Technology láser
Tipo de producto Etiqueta criogénica
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Tubos de 0,5 mL
Etiquetas por fila 7
Etiquetas por hoja 119
N.° por paquete 2380/Pk.
Intervalo de temperatura (imperial) -320,8 °F a +302 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -196 °C a +150 °C
Dimensiones (L x An) 24 x 13 mm (0,94 x 0,5 in)
Longitud (imperial) 0,94 in
Longitud (métrico) 24 mm
Anchura (imperial) 0,5 in
Anchura (métrico) 13 mm