Learn More
Heinz Herenz Gran docuCARE™ Medicina
Descripción
- 225 x 360 milímetros
- Los sobres especiales a prueba de fugas son adecuados como embalaje secundario para el envío de sustancias biológicas de la categoría B según P650 y ADR.
- Número ONU 3373 impreso
- Cierre autoadhesivo (prueba ISEGA)
- LDPE transparente
- 70 μm
- PU
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Transparente |
| Desechables | Un solo uso |
| Material | LDPE |
| Esterilidad | No estéril |
| Longitud (imperial) | 1.18 ft. |
| Anchura (imperial) | 0.74 ft. |
| Tipo de producto | Bolsa de LDPE |
| Longitud (métrico) | 360 mm |
| Anchura (métrico) | 225 mm |