Learn More
Brady™ Poliéster laminado: Señal de seguridad ISO: advertencia: Peligro biológico
Shop All Brady ProductsDescription
- Poliéster laminado
- Para uso en interiores y exteriores
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | ISO 7010:2011 |
| Alternate Part Number | PIC W009- Tri 050-PE-HOJA/7 |
| Acabado | Brillo |
| Material | Poliéster |
| Cantidad | 7/Paq. |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Para utilizar con (aplicación) | Interiores y exteriores |
| Altura (métrico) | 43 mm |
| Grosor | 0,099 mm |
| Anchura (métrico) | 50 mm |
| Show More |