Learn More
Brady™ Poliéster laminado: Señal de seguridad ISO: advertencia: Peligro biológico
Código de producto. 15548471 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Altura (métrico):
43 mm
87 mm
173 mm
273 mm
Cantidad:
1 unidad
250/Paq.
3/Paq.
7/Paq.
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
paquete de 3
paquete de 7
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Altura (métrico) Cantidad Tamaño de la unidad
15548471 100 mm 87 mm 3/Paq. paquete de 3
15654707 50 mm 43 mm 7/Paq. paquete de 7
15342759 100 mm 87 mm 250/Paq. 1 rollo
15367667 200 mm 173 mm 1 unidad cada uno
15664707 315 mm 273 mm 1 unidad cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15548471 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 827651
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.90€
    9.19€ / paquete de 3
    Ahorro 2.71€
    22% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Señal conforme a ISO 7010.
  • Poliéster laminado
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC W009-Tri 100-PE-HOJA/3
Acabado Brillo
Material Poliéster
Cantidad 3/Paq.
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Altura (métrico) 87 mm
Grosor 0,099 mm
Anchura (métrico) 100 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 110 °C
Forma Triangular
Idiomas Globales
Color Negro sobre amarillo