Learn More
Brady™ Signos de símbolo GHS de poliéster laminado
Código de producto. 15404851 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
40 mm
50 mm
70 mm
100 mm
Texto mostrado:
Corrosiva
Explosivo
Gas comprimido
Inflamable
Oxidante
Peligro para la salud
Peligro respiratorio
Peligroso para el medio acuático
Toxicidad aguda
Modelo:
Etiquetas individuales en un rollo
Rollo continuo, 250 símbolos (no etiquetas)/rollo
Sobre lámina
Cantidad:
1 unidad
100/Paq.
20/paq.
250/Paq.
6/paq.
Tamaño de la unidad:
1 ROLL
1 rollo
paquete de 20
paquete de 250
paquete de 4
paquete de 6
72 product options available for selection
Product selection table with 72 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Texto mostrado Modelo Cantidad Tamaño de la unidad
15404851 40 mm Inflamable Sobre lámina 20/paq. paquete de 20
15414871 40 mm Toxicidad aguda Sobre lámina 20/paq. paquete de 20
15404871 100 mm Toxicidad aguda Sobre lámina 20/paq. paquete de 4
11598904 100 mm Toxicidad aguda Etiquetas individuales en un rollo 250/Paq. 1 rollo
15604227 100 mm Toxicidad aguda Etiquetas individuales en un rollo 250/Paq. paquete de 250
11753889 50 mm Toxicidad aguda Rollo continuo, 250 símbolos (no etiquetas)/rollo 250/Paq. 1 rollo
15614227 50 mm Toxicidad aguda Rollo continuo, 250 símbolos (no etiquetas)/rollo 250/Paq. paquete de 250
15434871 70 mm Toxicidad aguda Sobre lámina 6/paq. paquete de 6
15454851 100 mm Gas comprimido Sobre lámina 20/paq. paquete de 4
11548884 100 mm Gas comprimido Etiquetas individuales en un rollo 250/Paq. 1 rollo
15604217 100 mm Gas comprimido Etiquetas individuales en un rollo 250/Paq. paquete de 250
15464851 40 mm Gas comprimido Sobre lámina 100/Paq. paquete de 20
15368751 50 mm Gas comprimido Etiquetas individuales en un rollo 250/Paq. 1 rollo
15644237 50 mm Gas comprimido Etiquetas individuales en un rollo 250/Paq. paquete de 250
15474851 70 mm Gas comprimido Sobre lámina 6/paq. paquete de 6
11763879 50 mm Gas comprimido Rollo continuo, 250 símbolos (no etiquetas)/rollo 250/Paq. 1 rollo
15614217 50 mm Gas comprimido Rollo continuo, 250 símbolos (no etiquetas)/rollo 250/Paq. paquete de 250
15474861 100 mm Corrosiva Sobre lámina 20/paq. paquete de 4
11548904 100 mm Corrosiva Etiquetas individuales en un rollo 250/Paq. 1 rollo
15684217 100 mm Corrosiva Etiquetas individuales en un rollo 250/Paq. paquete de 250
15484861 40 mm Corrosiva Sobre lámina 20/paq. paquete de 20
15694217 50 mm Corrosiva Rollo continuo, 250 símbolos (no etiquetas)/rollo 250/Paq. paquete de 250
11743889 50 mm Corrosiva Rollo continuo, 250 símbolos (no etiquetas)/rollo 250/Paq. 1 ROLL
15684237 50 mm Corrosiva Etiquetas individuales en un rollo 250/Paq. paquete de 250
15318761 50 mm Corrosiva Etiquetas individuales en un rollo 250/Paq. 1 rollo
15328751 50 mm Explosivo Etiquetas individuales en un rollo 250/Paq. 1 rollo
15614237 50 mm Explosivo Etiquetas individuales en un rollo 250/Paq. paquete de 250
15494861 70 mm Corrosiva Sobre lámina 6/paq. paquete de 6
15338751 50 mm Inflamable Etiquetas individuales en un rollo 250/Paq. 1 rollo
15624237 50 mm Inflamable Etiquetas individuales en un rollo 250/Paq. paquete de 250
15414861 100 mm Peligroso para el medio acuático Sobre lámina 20/paq. paquete de 4
11548894 100 mm Peligroso para el medio acuático Etiquetas individuales en un rollo 250/Paq. 1 rollo
15644217 100 mm Peligroso para el medio acuático Etiquetas individuales en un rollo 250/Paq. paquete de 250
15424861 40 mm Peligroso para el medio acuático Sobre lámina 20/paq. paquete de 20
11723889 50 mm Peligroso para el medio acuático Rollo continuo, 250 símbolos (no etiquetas)/rollo 250/Paq. 1 rollo
15654217 50 mm Peligroso para el medio acuático Rollo continuo, 250 símbolos (no etiquetas)/rollo 250/Paq. paquete de 250
15398751 50 mm Peligroso para el medio acuático Etiquetas individuales en un rollo 250/Paq. 1 rollo
15664237 50 mm Peligroso para el medio acuático Etiquetas individuales en un rollo 250/Paq. paquete de 250
15434861 70 mm Peligroso para el medio acuático Sobre lámina 6/paq. paquete de 6
15484851 100 mm Peligro para la salud Sobre lámina 20/paq. paquete de 4
11598884 100 mm Peligro para la salud Etiquetas individuales en un rollo 250/Paq. 1 rollo
15624217 100 mm Peligro para la salud Etiquetas individuales en un rollo 250/Paq. paquete de 250
15494851 40 mm Peligro para la salud Sobre lámina 20/paq. paquete de 20
15378751 50 mm Peligro para la salud Etiquetas individuales en un rollo 250/Paq. 1 rollo
15654237 50 mm Peligro para la salud Etiquetas individuales en un rollo 250/Paq. paquete de 250
11783879 50 mm Peligro para la salud Rollo continuo, 250 símbolos (no etiquetas)/rollo 250/Paq. 1 rollo
15634217 50 mm Peligro para la salud Rollo continuo, 250 símbolos (no etiquetas)/rollo 250/Paq. paquete de 250
15404861 70 mm Peligro para la salud Sobre lámina 6/paq. paquete de 6
15424851 100 mm Oxidante Sobre lámina 20/paq. paquete de 4
15684207 100 mm Oxidante Etiquetas individuales en un rollo 250/Paq. paquete de 250
11598874 100 mm Oxidante Etiquetas individuales en un rollo 250/Paq. 1 rollo
11753879 50 mm Oxidante Rollo continuo, 250 símbolos (no etiquetas)/rollo 250/Paq. 1 ROLL
15694207 50 mm Oxidante Rollo continuo, 250 símbolos (no etiquetas)/rollo 250/Paq. paquete de 250
15434851 40 mm Oxidante Sobre lámina 20/paq. paquete de 20
15444861 100 mm Peligro respiratorio Sobre lámina 20/paq. paquete de 4
15358751 50 mm Oxidante Etiquetas individuales en un rollo 250/Paq. 1 rollo
15634237 50 mm Oxidante Etiquetas individuales en un rollo 250/Paq. paquete de 250
15444851 70 mm Oxidante Sobre lámina 6/paq. paquete de 6
11598894 100 mm Peligro respiratorio Etiquetas individuales en un rollo 250/Paq. 1 rollo
15664217 100 mm Peligro respiratorio Etiquetas individuales en un rollo 250/Paq. paquete de 250
15454861 40 mm Peligro respiratorio Sobre lámina 20/paq. paquete de 20
11733889 50 mm Peligro respiratorio Rollo continuo, 250 símbolos (no etiquetas)/rollo 250/Paq. 1 ROLL
15674217 50 mm Peligro respiratorio Rollo continuo, 250 símbolos (no etiquetas)/rollo 250/Paq. paquete de 250
15308761 50 mm Peligro respiratorio Etiquetas individuales en un rollo 250/Paq. 1 rollo
15674237 50 mm Peligro respiratorio Etiquetas individuales en un rollo 250/Paq. paquete de 250
15464861 70 mm Peligro respiratorio Sobre lámina 6/paq. paquete de 6
11548874 100 mm Inflamable Etiquetas individuales en un rollo 1 unidad 1 rollo
15664207 100 mm Inflamable Etiquetas individuales en un rollo 1 unidad paquete de 250
11743879 50 mm Inflamable Rollo continuo, 250 símbolos (no etiquetas)/rollo 1 unidad 1 ROLL
15674207 50 mm Inflamable Rollo continuo, 250 símbolos (no etiquetas)/rollo 1 unidad paquete de 250
15464841 40 mm Explosivo Sobre lámina 20/paq. paquete de 20
15414851 70 mm Inflamable Sobre lámina 6/paq. paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 72 options available.
72 options
Product Code. 15404851 Supplier Brady™ Supplier No. 811685
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9.55€
    9.32€ / paquete de 20
    Ahorro 0.23€
    2% Descuento
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Ayude a garantizar la seguridad en el trabajo y a maximizar la productividad con estas etiquetas de advertencia de GHS. Las señales con símbolos GHS de poliéster laminado Brady™ están disponibles en una gran variedad de tamaños, con y sin texto. Las
  • Etiquetas autoadhesivas con símbolo GHS.
  • Poliéster laminado con acabado brillante.
  • Etiquetas de alta calidad que pueden resistir los entornos más difíciles.
  • Los materiales ultrarresistentes hacen que solo haya que etiquetar los productos una vez en toda su vida útil.
  • Extremadamente resistente a la intemperie, abrasión y productos químicos.
  • Las etiquetas pueden soportar temperaturas de -40 °C a +120 °C.
  • Las etiquetas de 50 mm x 50 mm se suministran como un rollo continuo; el usuario corta lo que necesite
  • Las etiquetas de 100 mm x 100 mm son etiquetas individuales en un rollo
Specifications
Certificaciones/conformidad ISO 7010, compatible con RoHS según la Directiva 2002/95/EC de la UE
Alternate Part Number PIC 1802-40 *40-B7541-CRD
Acabado Brillo
Material Poliéster
Cantidad 20/paq.
Modelo Sobre lámina
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Descripción Poliéster laminado
Para utilizar con (aplicación) Marcadores de tuberías y señales de seguridad
Altura (métrico) 40 mm
Grosor 0,024 mm
Anchura (métrico) 40 mm
Intervalo de temperatura (métrico) -40 °C-110 °C
Forma Diamante
Texto mostrado Inflamable
Tipo de producto Señal de símbolo de GHS
Color Rojo sobre blanco