Learn More
Corning™ Micropipetas multicanal Lambda™ EliteTouch™ 8, esterilizables en autoclave
Código de producto. 16319921 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
5-50 μl
De 0,5 to 10 μl
De 10 a 200 μl
De 30 a 300 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
16319921 De 10 a 200 μl cada uno
16399911 De 0,5 to 10 μl cada uno
16309921 5-50 μl cada uno
16329921 De 30 a 300 μl cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16319921 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 6059
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    687.62€
    615.71€ / paquete de 1
    Ahorro 71.91€
    10% Descuento
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Las 8 pipetas multicanal Corning™ Lambda™ EliteTouch™ se han diseñado para proporcionar los más altos niveles de ergonomía, precisión y exactitud.
Corning™ Lambda™ EliteTouch™ Las pipetas han sido diseñadas para proporcionar los más altos niveles de ergonomía, precisión y exactitud. Su cuerpo ligero, la forma contorneada del mango y el contador de 4 dígitos se han diseñado para garantizar un pipeteo cómodo. Todas las micropipetas disponen de un movimiento suave del émbolo y unas fuerzas de pipeteo extremadamente bajas para reducir la tensión y la fatiga de la muñeca (RSI). Los pulsadores de colores (incluidos) pueden ayudar a identificar al usuario o la aplicación para la que se usan con el fin de garantizar la seguridad de las muestras y reducir el riesgo de contaminación cruzada. 
  • Diseño de mango ergonómico para un ajuste perfecto tanto para diestros como para zurdos
  • El cómodo ajuste de volumen con una sola mano y el sistema de bloqueo automático evitan el cambio de volumen accidental durante el trabajo
  • Contador de 4 dígitos para mayor precisión, perfectamente posicionado para la visibilidad en todo momento
  • Las pipetas monocanal son compatibles con tubos muy estrechos
  • Totalmente esterilizable en autoclave y resistente a los rayos UV para proteger las muestras contra la contaminación
  • Los ejes multicanal se retraen individualmente para una carga perfecta de la punta y eyección de la punta más fácil
  • La fácil calibración en el laboratorio le ayuda a ajustar rápidamente su pipeta a varios tipos de líquidos
  • Probado individualmente y suministrado con un certificado de calidad
Más información de Norteamérica
Más información de Europa, Oriente Medio y África
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Exactitud Desde ±3,0 hasta ±1,0
Certificaciones/conformidad ISO8655
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Tipo de agarre Ergonómico
Número de canales 8
Línea de productos Lambda EliteTouch
Tipo Pipeta
Volumen (métrico) De 10 a 200 μl
Estilo de dedo Ergonómico
Incluye Manual de instrucciones, certificado de control de calidad, herramienta de calibración en laboratorio, 3 pulsadores de color
Incrementos 0,2 μl
Precisión ≤1,5 a ≤0,6
Cantidad 1
Garantía 3 años
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.