Learn More
Heathrow Scientific™ Cuadernos de laboratorio
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11384035 Tienda Heathrow Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Color de la cubierta:
Azul
Negro
Rojo
Con renglones:
Cuadrícula
Sí
N.º de páginas:
100
200
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color de la cubierta Con renglones N.º de páginas unitSize
11384035 Negro Cuadrícula 100 cada uno
11394035 Azul Cuadrícula 200 cada uno
11304045 Rojo Sí 200 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11384035 Proveedor Heathrow Scientific™ N.º de proveedor HS8610A
Registro de datos de investigación, procedimientos experimentales e ideas de diseño. Los cuadernos de laboratorio contienen tablas periódicas y de conversión en la parte posterior.
  • Páginas numeradas y sin ácido
  • Incluye espacios para el título, el número del proyecto, el número del libro, la fecha y la firma del testigo
  • Los cuadernos forrados ofrecen páginas con márgenes para escribir informes fácilmente
  • Las cubiertas de todas las versiones son resistentes al agua y a los productos químicos
  • Mide 218 x 281 mm
  • 12 por caja
Especificaciones
Material Papel sin ácido
Con renglones Cuadrícula
Width (English) Page 8,5 in
Longitud de página (imperial) 11 in
Color Negro
Color de la cubierta Negro
Longitud de página (métrico) 218 mm
Anchura de página (métrico) 281 mm
N.º de páginas 100
Tipo de producto ordenador portátil
Cantidad 12/Cs.