Descripción
- Las páginas sin ácido con calidad de archivo están numeradas e incluyen espacios para el título, el número de proyecto, el número de libro, la fecha y la firma del testigo.
- Queda plano cuando está abierto.
- En cada libro se incluyen datos de usuario, instrucciones del cuaderno, índice, tabla periódica y tablas de conversión.
- La cinta marcadora mantiene su lugar para una referencia rápida.
- Las cubiertas de todas las versiones son impermeables y resistentes a los productos químicos.
- Los cuadernos rayados tienen páginas con reglas universitarias para redactar informes fácilmente.
- Todos los cuadernos contienen tablas periódicas y de conversión en la parte posterior.
- Cinta marcadora.
- 8-1/2 x 11 in. (218 x 281 milímetros)
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Cartón/papel |
| Con renglones | Cuadrícula |
| Width (English) Page | 8,5 in |
| Longitud de página (imperial) | 11 in |
| Color | Verde |
| Color de la cubierta | Verde |
| Dimensiones (L x An) | 21.8 x 28.1 cm |
| Longitud de página (métrico) | 27.9 cm |
| Anchura de página (métrico) | 21.6 cm |
| N.º de páginas | 200 |
| Mostrar más |