Learn More
Fisherbrand™ Cuadernos de laboratorio
Código de producto. 16216870 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color de la cubierta:
Azul
Negro
Rojo
Verde
Con renglones:
Cuadrícula
Sí
N.º de páginas:
100
200
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color de la cubierta Con renglones N.º de páginas Tamaño de la unidad
16216870 Verde Cuadrícula 100 paquete de 6
15811668 Rojo Sí 200 paquete de 6
15801668 Rojo Sí 100 paquete de 6
15891658 Rojo Cuadrícula 200 paquete de 6
15881658 Rojo Cuadrícula 100 paquete de 6
15861658 Azul Sí 100 paquete de 6
15851658 Azul Cuadrícula 200 paquete de 6
15841658 Azul Cuadrícula 100 paquete de 6
15871658 Azul Sí 200 paquete de 6
15831658 Negro Sí 200 paquete de 6
15821658 Negro Sí 100 paquete de 6
15811658 Negro Cuadrícula 200 paquete de 6
15801658 Negro Cuadrícula 100 paquete de 6
16226870 Verde Cuadrícula 200 paquete de 6
16236870 Verde Sí 100 paquete de 6
16246870 Verde Sí 200 paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Código de producto. 16216870
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.00€
    87.45€ / paquete de 6
    Ahorro 65.55€
    42% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mantenga la información segura y bien organizada con estos cuadernos de laboratorio. Son ideales para una variedad de aplicaciones, incluido el registro de datos de investigación, procedimientos experimentales, ideas de diseño y desarrollo.
  • Las páginas sin ácido con calidad de archivo están numeradas e incluyen espacios para el título, el número de proyecto, el número de libro, la fecha y la firma del testigo.
  • Queda plano cuando está abierto.
  • En cada libro se incluyen datos de usuario, instrucciones del cuaderno, índice, tabla periódica y tablas de conversión.
  • La cinta marcadora mantiene su lugar para una referencia rápida.
  • Las cubiertas de todas las versiones son impermeables y resistentes a los productos químicos.
  • Los cuadernos rayados tienen páginas con reglas universitarias para redactar informes fácilmente.
  • Todos los cuadernos contienen tablas periódicas y de conversión en la parte posterior.
  • Cinta marcadora.
  • 8-1/2 x 11 in. (218 x 281 milímetros)
Nota: Los cuadernos modelo de línea tienen una ligera impresión de líneas verticales. Las líneas son tenues (solo se imprimen al 30 %). Estas líneas verticales son útiles si necesita agregar gráficos o dibujos a la página.
Especificaciones
Material Cartón/papel
Con renglones Cuadrícula
Width (English) Page 8,5 in
Longitud de página (imperial) 11 in
Color Verde
Color de la cubierta Verde
Dimensiones (L x An) 21.8 x 28.1 cm
Longitud de página (métrico) 27.9 cm
Anchura de página (métrico) 21.6 cm
N.º de páginas 100
Tipo de producto ordenador portátil