Learn More
Fisherbrand™ Gatos para laboratorio
Código de producto. 11517023 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
40 a 145 mm (placa superior)
50 a 270 mm (placa superior)
60 a 450 mm (placa superior)
Longitud de la base (métrico):
110 mm
170 mm
280 mm
Anchura de la base (métrico):
100 mm
160 mm
260 mm
Capacidad (métrico):
15 kg
25 kg
35 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Longitud de la base (métrico) Anchura de la base (métrico) Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11517023 60 a 450 mm (placa superior) 280 mm 260 mm 35 kg cada uno
11597013 40 a 145 mm (placa superior) 110 mm 100 mm 15 kg cada uno
11507023 50 a 270 mm (placa superior) 170 mm 160 mm 25 kg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11517023
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ofrece un ajuste preciso de la altura girando una perilla. Los gatos para laboratorio Fisherbrand™ se fabrican con una aleación de aluminio y un tornillo de elevación de acero inoxidable.
  • Un pomo de plástico acciona el mecanismo de elevación con acción de tijera
  • Cualquiera de las placas se puede utilizar como base
  • Disponible en una gama de dimensiones de placa
Especificaciones
Material Aluminio
Altura (métrico) 60 a 450 mm (placa superior)
Longitud de la base (métrico) 280 mm
Anchura de la base (métrico) 260 mm
Capacidad (métrico) 35 kg
Incluye Tornillo de elevación de acero inoxidable
Tipo de producto Elevador de laboratorio
Para utilizar con (equipo) Varilla de soporte de 12 mm de diám.
Cantidad 1 unidad