Learn More
Buerkle™ Frasco de laboratorio PET estéril
Código de producto. 15722785 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15722785 125 mL cada uno
15477321 250 mL cada uno
16423919 500 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15722785 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 03700125
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Frasco de laboratorio estéril para su uso en laboratorios y áreas de manipulación química. Buena presentación del producto gracias al PET transparente. Ahorro de espacio y absolutamente a prueba de fugas. Ideal para almacenar y envasar líquidos.
  • SAL 10-3 estéril (según ISO 11137)
  • Transparente cristalino PET
  • Con cierre a prueba de manipulación (HDPE)
  • Con graduación elevada moldeada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 125 mL
Material -PET:
Título del producto