Learn More
Bochem™ Pinza de retorta estándar recubierta de PVC de Laboral
Código de producto. 10380341
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
Entre 15 y 65 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
10380341 Entre 15 y 65 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10380341 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor B08257658
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tipo Pinza de soporte
Material Laboral, PVC
Diámetro (métrico) Entre 15 y 65 mm
Longitud (métrico) 140 mm
Diámetro interior (métrico) Entre 15 y 65 mm