Learn More
KNF™ Bomba de diafragma de vacío Mini LABOPORT™ N96
Código de producto. 17113771
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
LPM 7
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
17113771 LPM 7 cada uno
1 options
Código de producto. 17113771 Proveedor KNF™ N.º de proveedor 322806/000000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    695.00€
    498.00€ / paquete de 1
    Ahorro 197.00€
    28% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Bomba de vacío de diafragma muy compacta, resistente a productos químicos y sin aceite con control de velocidad manual para ajustar la capacidad de la bomba a su aplicación específica. Cuenta con cabezal PPS, diafragma con revestimiento de PTFE y válvulas FKM. Apta para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio.
  • El cabezal PPS, las válvulas FKM y el diafragma recubierto de PTFE son ideales para gases y vapores agresivos/corrosivos
  • Funcionamiento 100 % sin aceite para la transferencia, evacuación y compresión de gases
  • Tamaño extremadamente pequeño para ahorrar un espacio valioso en el banco de trabajo
  • El control de velocidad de rotación integrado adapta la bomba para adaptarse a aplicaciones específicas
  • Respetuoso con el medio ambiente
Especificaciones
Vacío máx. 97,5 torr
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 6,2 x 3,0 x 4,7 pulg
Modelo N96
Caudal LPM 7
Frecuencia 50/60 Hz
Tipo de bomba Bomba de vacío de diafragma
Clasificación de carcasa IP40
Aplicaciones Extracción en fase sólida
Presión máxima 36,26 psi
Tensión 100/240 V