Learn More
Fisherbrand™ Gato de laboratorio
Código de producto. 12750027 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 kg
30 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12750027 25 kg cada uno
11745396 30 kg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12750027
Fecha estimada de envoi: 17-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona un soporte excepcionalmente rígido y resistente sin peso excesivo.
  • Fabricado para tolerancias cercanas de aluminio con tornillo de funcionamiento de acero inoxidable
  • Las placas tienen un acabado anodizado azul
  • Diseñado para ser completamente estable y carecer de movimientos de balanceo
Especificaciones
Material Aluminio
Altura (métrico) 290 mm
Dimensiones (L x An) 200 x 230 mm
Capacidad (métrico) 25 kg
Tipo de producto Gato de laboratorio
Descripción Carga máx. de 25 kg
Cantidad 1 unidad