Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Cinta de marcado
Descripción
- Excelente para usar con Write-On™ Dispensadores de cinta de etiquetas multirollo (F13472-0000 y F13473-0000)
- El lápiz, el bolígrafo o el rotulador de tinta solvente siguen siendo legibles bajo las condiciones de laboratorio más exigentes
- El papel de colores con adhesivo de resina de caucho es resistente a la humedad y a la mayoría de disolventes
- Soportará una temperatura máxima de 157 º°C (315 º°F) durante 30 minutos o 80 º°C (º176 °F) durante 24 horas; se puede utilizar hasta -80 °C (-º112 º°F)
- Resiste un ciclo de autoclave con vapor a º121 °C (º250 °F) y una irradiación gamma entre 13,0 y 45,0 kGy.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Tipo de adhesivo | Autoadhesivo |
| Recubrimiento | Ninguno |
| Color | Amarillo |
| Pantalla | Blanco |
| Acabado | Mate |
| Formato | Rollo |
| Material | Papel |
| Caras imprimibles | Imprimible de una sola cara |
| Print Technology | Inyección de tinta |
| Mostrar más |