Learn More
Shamrock™ Cinta de etiquetado
Código de producto. 11790464
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
6 m x 13 mm
6 m x 19 mm
Tamaño de la unidad:
6 metros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
11790464 6 m x 19 mm 6 metros
11760454 6 m x 13 mm 6 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11790464 Proveedor Shamrock™ N.º de proveedor SHLT34
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.30€
    53.32€ / 6 metros
    Ahorro 41.98€
    44% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ofrece resistencia, adhesión y marcado adicionales para las necesidades de su laboratorio. La cinta de etiqueta Shamrock™ se mantiene en un amplio intervalo de temperaturas sobre cualquier superficie seca, no deja residuos desordenados y acepta anot
  • Resistentes al agua, aceite y ácido
  • Escala de temperatura de - 180 a + 280 °C
  • Estructura textil de alta resistencia; corte solo con tijeras
  • Para criogenia, autoclave, congelador, refrigerador y estufa
  • Marcado universal con bolígrafo o lápiz de papel
Specifications
Tipo de producto Cinta de etiquetado
Intervalo de temperatura (métrico) De 180 a 280 °C
Dimensiones (L x An) 6 m x 19 mm
Longitud (métrico) 6 mm
Anchura (métrico) 19 mm