Learn More
Labconco™ Insertos de instrumental de laboratorio SteamScrubber™
Alberga una gran variedad de matraces, vasos de precipitados y otros instrumentos de laboratorio de boca más ancha en posición invertida
Especificaciones
Cantidad Unidad
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
Hold a variety of wider-mouth flasks, beakers and other labware in inverted position
  • Las clavijas tienen puntas de plástico para proteger el instrumental de vidrio frente a los arañazos
  • La parte superior de sujeción se recomienda para su uso con instrumental de vidrio de plástico y ligero
  • Acero inoxidable tipo 304
  • Se adapta a gradilla inferior estándar solo en unidades SteamScrubber
Especificaciones
Especificaciones
Unidad