Includes
Una unidad de matraz Fast-Freeze™ completo de 300 ml y 600 ml, un adaptador de acero inoxidable de 1,9 cm (0,75 pulgadas) y un adaptador de acero inoxidable de 1,9 cm (0,75 pulgadas) con una curvatura de 45°
Kit de instrumental de vidrio para sistemas de liofilización FreeZone. Incluye una unidad de matraz Fast-Freeze (7540800) completo de 600 ml, una unidad de matraz Fast-Freeze (7540600) de 300 ml, un adaptador recto SST (7547200) de 76,2/101,6 mm (3/4 pulgadas) y uno adaptador con una curvatura de 45º SST (7547600) de 76,2/101,6 mm (3/4 pulgadas).
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 900 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Para utilizar con (equipo) | Liofilizadores FreeZone |
| Incluye | Una unidad de matraz Fast-Freeze completo de 600 ml (n.º fabr. 7540800.), una unidad de matraz Fast-Freeze completo de 300 ml (n.º fabr. 7540600.), un adaptador recto SST de 19,05 mm (0,75 pulgadas) (n.º fabr. 7547200.) y un adaptador con una curvatura de 45° SST de 19,05 mm (0,75 pulgadas) (n.º cat. 7547600) |
| Tipo de producto | Kit de matrazas |
| Desechables | Reutilizables |
| Mouth Style | Ancha |
| Forma del fondo | Plano |
| Diámetro exterior (métrico) | 98,4 mm y 67,4 mm |
| Peso (métrico) | 2.3 kg |