Learn More
Labconco™ Matraces Fast-Freeze™, conjunto completo
Código de producto. 10267172 Tienda Labconco Corporation Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
40 ml
80 ml
120 ml
150 ml
300 ml
600 ml
750 ml
900 ml
1200 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10267172 1200 ml cada uno
11380700 40 ml cada uno
10452195 80 ml cada uno
10228204 150 ml cada uno
10054744 300 ml cada uno
10491235 600 ml cada uno
10120840 2000 ml cada uno
10044744 120 ml cada uno
10694843 900 ml cada uno
10033692 750 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 10267172 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7541000
Edge
Requires
Se requieren adaptadores para acoplar los matraces a válvulas de liofilización: los matraces de 40 y 80 ml utilizan un adaptador de 1.3 cm (0.5 pulg); los tamaños mayores utilizan un adaptador de 1.9 cm (0.75 pulg).–
Manejo fácil y carga rápida
  • Vidrio de borosilicato plano
  • Las partes superiores a presión de caucho de silicona proporcionan un sellado de alto vacío fiable
  • Eliminan el riesgo de contaminación por grasa de vacío; reducen los derrames y la pérdida de muestras
  • Sin piezas pequeñas que se pierden fácilmente
  • Amplias aberturas
  • Se deben llenar a no más de un tercio del volumen, de forma que se alcance un área de superficie máxima
  • Compatible con las principales marcas de equipos, incluidas Labconco y Virtis™
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 3,55 in
Diámetro del adaptador superior del matraz (métrico) 1,9 cm
Capacidad (métrico) 1200 ml
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con (equipo) Compatible con todas las principales marcas de equipos de liofilización
Altura (imperial) 9,44 in
Altura (métrico) 24 cm
Tipo de producto Matraz
Peso (imperial) 4 lb
Desechables Reusable
Mouth Style Ancha
Forma del fondo Plano
Diámetro exterior (métrico) 90,2 mm
Peso (métrico) 1,8 kg