Learn More
Labconco™ Fast-Freeze™ Adaptador de matraz
Código de producto. 10604853 Tienda Labconco Corporation Productos
Ansicht ändern
Click to view available options
Diámetro (imperial):
0,5 in
0,5/0,75 pulg
0,75 in
Material:
Acero inoxidable
Vidrio de borosilicato
Modelo:
Codo de 45°
Recto
Packungsgröße:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Diámetro (imperial) Material Modelo Packungsgröße
10604853 0,75 in Acero inoxidable Codo de 45° cada uno
15183025 0,5 in Vidrio de borosilicato Recto cada uno
15193025 0,75 in Vidrio de borosilicato Recto cada uno
10491425 0,5/0,75 pulg Vidrio de borosilicato Codo de 45° cada uno
10287864 0,5/0,75 pulg Vidrio de borosilicato Recto cada uno
11300710 0,5 in Vidrio de borosilicato Codo de 45° cada uno
10768205 0,5 in Acero inoxidable Recto cada uno
10763374 0,5 in Acero inoxidable Codo de 45° cada uno
10196103 0,75 in Acero inoxidable Recto cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10604853 Lieferant Labconco™ Lieferanten-Nr. 7547600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.65€
    56.18€ / paquete de 1
    Ahorro 21.47€
    27% Descuento
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Artículo restringido
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Fast-Freeze™ Adaptador de matraz para conectar Fast-Freeze™ matraces para válvulas de liofilizador.
Para conectar matraces Fast-Freeze™ con válvulas de liofilización
  • Los matraces de 40 y 80 ml admiten tamaños de 0,5 in o de 0,5 a 0,75 in.
  • Los matraces más grandes se ajustan a un tamaño de 19,05 mm (0,75 in) o a un extremo grande de entre 12,7 y 19,05 mm (de 0,5 a 0,75 in)
Spezifikation
Tipo Adaptador de matraz
Capacidad (métrico) 40, 80 ml
Material Acero inoxidable
Modelo Codo de 45°
Para utilizar con (aplicación) Para conectar matraces Fast Freeze™ con válvulas de liofilización
Para utilizar con (equipo) Matraz Fast Freeze™
Diámetro (imperial) 0,75 in
Diámetro (métrico) 1,9 cm
Altura (imperial) 0,75 in
Altura (métrico) 1.905 cm
Longitud (imperial) 4,5 in
Longitud (métrico) 11.43 cm
Peso (imperial) 0,5 lb
Peso (métrico) 0,2 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.