Learn More
Brannan™ Termómetro de laboratorio
Código de producto. 11577273 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
-10°C a +50°C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
11577273 -10°C a +50°C cada uno
1 options
Código de producto. 11577273
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Termómetro de agitación/uso general para una amplia variedad de aplicaciones de necesidades de laboratorio.
  • Con graduaciones en ámbar.
  • Conexión no enrollable.
  • Perilla reforzada para agitación.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Uso general
Tipo de inmersión inmersión total
Longitud (métrico) 305 mm
Material Vidrio
Relleno del termómetro Alcohol rojo
Tipo de producto Termómetro relleno de líquido
Temperatura máxima 50 °C
Temperatura mín. (métrico) -10° C
Intervalo de temperatura (métrico) -10°C a +50°C
Subdivisión 0,5 °C