Learn More
Fisherbrand™ Taburete de laboratorio con ruedas
Código de producto. 17786689 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo: Taburete
Código de producto.
17786689 Tipo: Taburete
1 options
Código de producto. 17786689
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.00€
    114.32€ / paquete de 1
    Ahorro 13.68€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La solución sencilla para períodos cortos de tiempo sentado. Es infinitamente ajustable en altura y puede accionarse fácilmente usando el anillo de desbloqueo giratorio.
  • Asiento extragrande de 40 cm de diámetro
  • Fácil de limpiar, bajo mantenimiento
  • Protector de bordes de tapicería
Especificaciones
Tipo de producto Taburete
Color Negro
Ajustable (altura) Entre 460 y 630 mm
Ajustables Altura ajustable mediante un práctico anillo de desbloqueo
Certificaciones/conformidad Marca GS para seguridad comprobada según DIN 68877
Acabado Espuma de PU
Para utilizar con (aplicación) Para trabajos esporádicos en el laboratorio
Material del bastidor Aluminio, pulido
Incluye Asiento, resorte de gas, cubierta de resorte de gas, base de pie en estrella de 5, ruedas
Tipo de elevación Ajuste de altura del elevador de gas mediante un práctico anillo de desbloqueo
Capacidad portante (métrico) 120 kg
Altura del asiento Ajustable de 460 a 630 mm
Garantía 10 años
Peso (métrico) 7 kg
Tipo de rueda Ruedas suaves para suelos duros
Anchura (métrico) 640 mm
Con ruedas giratorias Sí
Mostrar más Mostrar menos
Cumple con los niveles de seguridad biológica S1 y S2, cumple con GMP