Learn More
Fisherbrand™ Juego de gradillas de secado de laboratorio - Montaje en pared/sobremesa
Código de producto. 17120041 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Instrumental de laboratorio de vidrio
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
17120041 Instrumental de laboratorio de vidrio cada uno
1 options
Código de producto. 17120041
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    301.00€
    198.87€ / paquete de 1
    Ahorro 102.13€
    33% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La gradilla de secado más versátil del mercado actual
  • Cuenta con canales diseñados para una mayor configuración y para proteger contra roturas
  • Cesto de secado para guardar objetos pequeños y ranurado para sujetar pipetas de forma segura durante el secado
  • SureGrip Gancho con diseño pendiente de patente para sujetar firmemente la cristalería en su lugar
  • Uso en encimera o pared:
    • Se mantiene sola sobre un soporte con bisagra integrada
    • Se monta fácilmente en la pared (guía y tornillería incluidos)
  • Gradilla de poliestireno duradero
  • Puede contener hasta 34,9 kg (77 lb)
  • Dimensiones generales 17,4 x 26 x 5,5 in. (44,1 x 66 x 13,9 cm)
  • Incluye:
    • 72 clavijas: 36 pequeñas (verdes), 36 grandes (azules)
    • Dos cestas de secado
    • Tubos de drenaje
    • Guía de montaje& Hardware
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Gris, Azul, Verde, Transparente, Natural
Admite Instrumental de laboratorio de vidrio
Material Plástico
Forma Rectangulares
Apilables N.º
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Instrumental de laboratorio de secado
Tamaño 15,87 x 10,16 x 9,52 cm (17,4 x 26 x 5,5 pulg)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 441,96 x 660,4 x 139,7 mm
Tipo de producto Gradilla de secado
Estantes Ninguno
Altura (métrico) 14 cm
Anchura (métrico) 66.04 cm