Learn More
Fisherbrand™ Varillas de repuesto para gradilla de secado de laboratorio
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Azul, Verde |
| Admite | Instrumental de laboratorio de vidrio |
| Material | ABS |
| Posiciones | 1 |
| Forma | Cilíndrico |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (equipo) | Gradilla de secado de laboratorio (120791 F) |
| Longitud (métrico) | Varillas cortas: 137,16 x 10,16 x 19,81 mm; varillas largas: 175,26 x 10,16 x 19,81 mm |
| Longitud (imperial) | Varillas cortas: 13,7 x 1 x 2 cm (5,4 x 0,4 x 0,78 in); Varillas largas: 15,87 x 10,16 x 9,52 cm (6,9 x 0,4 x 0,78 pulg) |
| Mostrar más |