Learn More
Heathrow Scientific™ Laboratorio Alert™ Triple temporizador/reloj
Código de producto. 16310756 Tienda Heathrow Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de tiempo:
20 h
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de tiempo unitSize
16310756 20 h cada uno
1 options
Código de producto. 16310756 Proveedor Heathrow Scientific™ N.º de proveedor HS24490M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.45€
    31.80€ / paquete de 1
    Ahorro 2.65€
    7% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Temporizador triple y reloj en uno Lab Alert™.
  • Tres canales para contar hacia arriba/abajo
  • Visualización simultánea, tiempo de espera y alarma sonora de 60 segundos
  • Los canales pueden iniciarse de forma independiente o simultánea
  • El temporizador empieza a contar automáticamente hacia arriba después de contar hasta cero
  • Recuperación de memoria
  • Capacidad de temporización de 20 horas
  • Visualización de 10,5 dígitos, H mm
Especificaciones
Tipo de producto Temporizador/reloj
Intervalo de tiempo 20 h
Alarms Sonoro
Pantalla Digital
Descripción Temporizador triple/reloj Lab Alert™
N.º de canales 3
Batería, tipo AAA
Color Blanco
Longitud (imperial) 3,4 in
Longitud (métrico) 8,6 cm
Anchura (imperial) 2,6 in
Anchura (métrico) 6,6 cm
Altura (imperial) 0,9 in
Altura (métrico) 2,2 cm
Peso (imperial) 0.22 lb.
Peso (métrico) 0.10 kg