Learn More
Heathrow Scientific™ Espátulas para células en forma de L
Código de producto. 16320786 Tienda Heathrow Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16320786 500/paq. paquete de 500
1 options
Código de producto. 16320786 Proveedor Heathrow Scientific™ N.º de proveedor HS8171B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.00€
    91.02€ / paquete de 500
    Ahorro 39.98€
    30% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La espátula para células en forma de L promueve una propagación suave y controlada.
  • Trazabilidad lote a lote
  • En envases de 10, estériles
  • Desechables
Especificaciones
Desechables Un solo uso
Descripción Espátulas para células en forma de L
Color Verde
Longitud (imperial) 5,7 in
Longitud (métrico) 14,6 cm
Envase Bolsas (50 x 10)
Cantidad 500/paq.
Forma Con forma de L
Tamaño (imperial) 5,7 x 1,5 x 0,2 pulg
Tamaño (métrico) 14,6 x 3,8 x 0,4 cm
Material ABS
Tipo de producto Espátula para células
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Microbiología