Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión de silicona curada con peróxido Masterflex™ L/S™
Código de producto. 11805181
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
13
14
16
17
18
25
Tamaño de la unidad:
1 PCS
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
11805181 16 1 PCS
11875151 13 1 PCS
11895171 14 1 PCS
11895161 17 1 PCS
11825181 18 1 PCS
11835181 25 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11805181 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 9640016
Productos para la preparación y el almacenamiento de muestras
Usar código promocional 27996
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Garantice un rendimiento óptimo de la bomba Masterflex™ con este tubo de silicona para bombas. El tubo para bomba de precisión L/S™ de silicona curada con platino Masterflex™ proporciona un flujo preciso y reproducible. Ideal para aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, de bombeo peristáltico y alimentarias.
Excelente biocompatibilidad para una amplia gama de aplicaciones
  • Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
  • Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
  • Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
  • Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
  • Probados según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted los necesite
  • Siempre en stock: la mayoría de las formulaciones y tamaños están disponibles para enviarlos en el mismo día
  • Tubos económicos con una mayor vida útil
Información de órdenes
Se vende en longitudes de 7,6 m
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Clase de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA 21 CFR 177.2600, supera el estándar sanitario 3A, Farmacopea europea (EP)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,12 in
Diámetro interior (métrico) 3,1 mm
Material Silicona
Diámetro exterior (imperial) 0,62 in, 16 mm
Longitud global (imperial) 25 pies
Longitud global (métrico) 760 cm
Para utilizar con (aplicación) Industria farmacéutica, biotecnología, bombeo peristáltico y aplicaciones alimentarias
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -58 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -50 °C
Esterilidad No estéril
Tamaño de los tubos 16
Caudal De 0,8 a 480 ml/min
Manguera dentada 0,12 in
Permeabilidad a los gases CO2: 25,147, O2: 4715, N2: 2284
Color Translúcido
Max. Operating Temperature (English) 446 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 230 °C
Tipo de producto Tubos de bombas