Learn More
Masterflex™ Cabezal de bomba Easy-Load™ II L/S™ para tubos de alto rendimiento
Código de producto. 13214250 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
De 0,06 a 2300 ml/min
De 1,7 a 2900 ml/min
Material del rodillo:
Acero inoxidable
Acero laminado en frío
Tamaño de la unidad:
1 PCS
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal Material del rodillo Tamaño de la unidad
13214250 De 0,06 a 2300 ml/min Acero inoxidable 1 PCS
11746808 De 1,7 a 2900 ml/min Acero laminado en frío 1 PCS
11750869 De 1,7 a 2900 ml/min Acero inoxidable 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13214250 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 7720060
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los cabezales de bomba Masterflex™ L/S Easy-Load II para tubos de alto rendimiento con retención automática que mantienen los tubos en su lugar de forma segura sin ajuste manual— solo tiene que cargar el tubo y poner en marcha la bomba
  • El rotor de cuatro rodillos mejora el rendimiento de la presión y la estabilidad mecánica al tiempo que reduce la pulsación.
  • La geometría mejorada del lecho de oclusión prolonga la vida útil del tubo.
  • Carcasa de sulfuro de polifenileno (PPS) con rotor de acero inoxidable (SS) o acero laminado en frío (CRS): elija CRS para economía o SS para una mayor durabilidad y resistencia química.
  • El modelo 77201-62 con oclusión ajustable le permite aflojar la oclusión para una mayor vida útil del tubo o aumentar la oclusión para mayor presión.
  • Los cabezales de bomba para la precisión de alto rendimiento de tubos son compatibles con los tamaños de tubo L/S™ 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25, L/S 17 y L/S 18. Para lograr caudales de 1,7 a 2900 ml/min (de 1 a 600 rpm)
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 12,1 x 12,7 x 7 cm (Al x An x Pr)
Caudal De 0,06 a 2300 ml/min
Para utilizar con (aplicación) Para tubos de bomba de precisión
Incluye Material de montaje monocanal y tubos de bomba de silicona de 38 cm de longitud
Modelo 77200-60
N.º de canales 1
N.º de rodillos 4
Tipo de oclusión Fijo
Fondo total (métrico) 7 cm
Altura global (métrico) 12,1 cm
Anchura global (métrico) 12,7 cm
Cantidad 1 unidad
Material del rodillo Acero inoxidable
Tipo de tubos Tubos de precisión
Tipo Cabezal de bomba Easy-Load II
Material del rotor Acero inoxidable
Velocidad De 1 a 600 rpm
Material del envase Sulfuro de polifenileno