Learn More
Thermo Scientific™ Centrífuga refrigerada de alta capacidad KR4i
Reproduzca las muestras entre ciclos y tenga un control absoluto de la temperatura de las muestras con la centrífuga refrigerada de alta capacidad Thermo Scientific™ KR4i.
Especificaciones
| Refrigerado | Yes |
|---|---|
| Peso neto | £ 762 (346 kg) |
| Memoria para programas | 24 programas, contraseña individual |
| Intervalo de temperatura | -8 ° a 40 ° C |
| Tipo | Refrigerated Centrifuge |
Descripción
Reproduzca las muestras entre ciclos y tenga un control absoluto de la temperatura de las muestras con la centrífuga refrigerada de alta capacidad Thermo Scientific™ KR4i, una centrífuga versátil y compacta ideal para aplicaciones clínicas de alto rendimiento e investigación en los ámbitos de la genómica, la proteómica y la bioquímica. Esta centrífuga multiuso de alta capacidad y baja velocidad admite grandes cantidades de muestras y volúmenes, y ofrece un rendimiento excepcional en una unidad de suelo refrigerada.
No se comercializa en Norteamérica. Para obtener información sobre otros productos, póngase en contacto con el representante de ventas local.
Versatilidad:
- Su capacidad para aplicaciones de bancos de sangre permite procesar hasta 12 bolsas de sangre quíntuples o cuádruples con o sin filtros.
- Disponibilidad de rotores de alta capacidad para investigación farmacéutica, clínica, genómica, proteómica, bioquímica y patológica, radioinmunoensayo (RIA) y procesamiento de grandes volúmenes.
- Incluye tres rotores basculantes, una amplia selección de accesorios y una capacidad para microplacas incomparable que permite procesar hasta 48 microplacas estándar o desde 12 hasta 18 microplacas con pocillos profundos en un solo ciclo.
Precisión y fiabilidad:
- Reproducibilidad entre ciclos garantizada durante la vida útil mediante el factor de alta reproducibilidad (integral) (ideal para la obtención de plaquetas).
- RCF precisa: mediante radio programado para permitir el uso de adaptadores.
- Manejo de muestras cuidadoso: las fundas permiten introducir y retirar las bolsas de sangre sin forzar.
- Software y sensor de temperatura independientes del recipiente para el control exacto de la temperatura de la muestra.
- Sistema gráfico de control por microprocesador VIDEOset™ intuitivo con imágenes y mensajes.
Seguridad excepcional:
- Los cestillos y los soportes para microplacas incluyen un certificado de biocontención según la norma IEC 1010-2-020 de CAMR™ (Porton Down).
- Detección de desequilibrios incorporada con parada automática, barrera de protección, mecanismo doble de cierre de la tapa, protección contra sobrecorriente y exceso de temperatura.
- El reconocimiento automático de rotor evita los problemas de exceso de velocidad.
Gestión de datos completa:
- El sistema de control de calidad en red Thermo Scientific CQCS disponible ofrece lo máximo en trazabilidad según las normas GLP, GMP e ISO 9000.
- Es posible integrar 32 centrífugas en una sola red para facilitar la captura, el almacenamiento y el tratamiento de datos mediante sistemas de gestión de información de laboratorio (LIMS) o cuadernos electrónicos de laboratorio.
Disponibilidad del rotor:
- El rotor basculante RP6 con protector (ideal para laboratorios clínicos y de investigación básica) ofrece una capacidad máxima de 6 botellas de 1000 ml o 12 bolsas de sangre quíntuples o cuádruples de 550 ml con opciones de filtro.
- Rotor basculante RC6 con cestillos redondos herméticos o cestillos ovales de bolsas de sangre para aplicaciones varias.
- Rotor basculante RC4 con protector y capacidad máxima de 4 botellas de 1600 ml o 8 bolsas de sangre quíntuples, cuádruples o triples de 550 ml.
- Rotor para diagnóstico RHK4B para su uso con gradillas LKB y tubos de radioinmunoensayo (RIA).
Información para pedidos: (No se comercializa en Norteamérica. Para obtener información sobre otros productos, póngase en contacto con el representante de ventas local.)
- El sistema Thermo Scientific CQCS disponible permite satisfacer las normas sobre trazabilidad ISO 9000 y GLP/GMP.
- 11178410 BB-CQCS V3 de KR4i (1.ª centrífuga).
- 11178411 BB-CQCS de KR4i adicional.
- Lector de códigos de barras 11178420 para PC.
- Lector de códigos de barras 11178421 para centrífuga.
Especificaciones
| Yes | |
| 24 programas, contraseña individual | |
| Refrigerated Centrifuge | |
| 4250rpm | |
| 25A | |
| 35.4 pulg | |
| Sealed buckets and microplate carriers are certified to IEC 1010-2-020 for biocontainment by CAMR™ Porton Down; Built-in imbalance detection and shutdown, guard barrier, dual lid interlock, current and overtemperature protection; Automatic rotor recognition prevents overspeed | |
| 78cm |
| £ 762 (346 kg) | |
| -8 ° a 40 ° C | |
| 6 x 1000 ml ; 12 x quin o cuádruples bolsas de sangre | |
| 5735 x G | |
| 94.5cm | |
| 90cm | |
| 30.7 pulg | |
| KR4i Large Capacity Refrigerated Centrifuge |