Learn More
Wagner Munz™ Placa con calefacción Kofler
Descripción
- Placa con calefacción Kofler
- Incluye: 8 sustancias estándar, una caja de siete tubos estándar sin certificación y un conjunto de sustancias de calibración
- Se pueden observar varias características simultáneamente
- Marcado CE
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Placa con calefacción Kofler |
| Tensión | 230 V |
| Vataje | 100 W |
| Exactitud | ±1 °C |
| Fondo (métrico) | 10 cm |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50/60 Hz, 100 W |
| Para utilizar con (aplicación) | Determinación de la pureza de una sustancia |
| Altura (métrico) | 14 cm |
| Incluye | Se incluye con 8 sustancias estándar y una caja de siete tubos estándar no certificados, conjunto de sustancias de calibración |
| Longitud (métrico) | 43 cm |
| Mostrar más |