Learn More
HUBER Baño de circulación de inmersión KISS E
Código de producto. 15682707
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
220/240 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
15682707 220/240 V cada uno
1 options
Código de producto. 15682707 Proveedor HUBER N.º de proveedor 2035.0012.98
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los termostatos de inmersión son adecuados para controlar la temperatura de cualquier baño, ya que la abrazadera roscada permite montar fácilmente los termostatos en diferentes recipientes. Las temperaturas negativas se logran en combinación con un baño refrigerado o un refrigerador de inmersión.
  • Las temperaturas negativas se logran en combinación con un baño refrigerado o un refrigerador de inmersión
  • Equipado con protección contra sobrecalentamiento y bajo nivel adecuado para la clase de seguridad III/FL (DIN 12876)
  • Se puede utilizar para aplicaciones conectadas externamente mediante conexiones de bomba en la parte trasera
  • Controlador de temperatura KISS
  • Funcionamiento sencillo con navegación por menús
  • Visualización simultánea de punto de ajuste, Temperatura mínima, Temperatura máxima y temperatura real
  • Pantallas de estado de la bomba, refrigeración y calefacción
  • Interfaces USB y RS232
  • Función de arranque automático por fallo de alimentación
  • 3 versiones en color disponibles: gris (estándar), azul, rojo
  • Adecuado para tareas rutinarias de investigación e industria
Especificaciones
Tipo de controlador KISS
Certificaciones/conformidad III/FL (DIN 12876)
Intervalo de temperatura De 25 °C a 200 °C
Tipo Termostato de inmersión KISS E
Capacidad calorífica de 1,5 a 2,1 kW
Presión máxima 14 L/min; 0,25 bar
Modelo KISS E
Fondo (métrico) 163 mm
Peso (imperial) 7 lb.
Peso (métrico) 4 kg
Tensión 220/240 V
Amperaje 10 A
Frecuencia 50/60 Hz