Learn More
Diba Omnifit™ Frits for Chromatography Columns
Código de producto. 15865524
Cambiar vista
Click to view available options
Porosidad:
5 μm
10 μm
Diámetro exterior (métrico):
15 mm
35 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Porosidad Diámetro exterior (métrico) unitSize
15865524 5 μm 15 mm paquete de 20
15885534 5 μm 35 mm paquete de 20
15875524 10 μm 15 mm paquete de 20
15895534 10 μm 35 mm paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15865524 Proveedor Diba N.º de proveedor 006FR1505
Fecha estimada de envoi: 05-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Elija entre modelos de una porosidad muy variada para que se adapten a todos los medios y productos químicos que necesite
Las fritas de repuesto están disponibles en PTFE o PE y con poros de distinto tamaño para que puede elegir los soportes de lecho que más se ajusten a sus necesidades.
La frita debe coincidir con el DI de la columna.
Especificaciones
Diámetro de la frita (imperial) 0,5 in
Diámetro exterior (imperial) 0,5 in
Diámetro de la frita (métrico) 15 mm
Diámetro exterior (métrico) 15 mm
Para utilizar con (equipo) Columnas de vidrio vacías para cromatografía
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Porosidad 5 μm
Tamaño 15 mm
Tipo Frita universal