Learn More
Kinematica Homogeneizador Polytron™ 2500E
Código de producto. 10785812 Tienda Kinematica Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión unitSize
10785812 230 V cada uno
1 options
Código de producto. 10785812 Proveedor Kinematica N.º de proveedor 11010055
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
  • Soporte
Requires
Generadores (se venden por separado; consulte los accesorios Polytron)
Las unidades versátiles combinan calidad, comodidad y alto rendimiento para brindar un procesamiento de muestras rápido y reproducible, además de una uniformidad entre muestras coherente.
  • Control de velocidad variable.
  • Para uso intensivo.
  • Motor de alto rendimiento y alta velocidad.
  • Incluye soporte.
  • El motor de arranque suave evita salpicaduras y pérdida de muestras.
  • Conexión rápida: cambie el generador con una mano.
  • Admite una amplia gama de generadores de politrones de acero inoxidable (hay que solicitarlos por separado).
Para pulverizado de tejido vegetal y animal, granos y semillas, extracción de sedimentos, extracción de ADN/ARN, preparación de muestras Karl Fischer, toxicología y ciencias alimentarias.
Especificaciones
Tensión 230 V
Modelo PT 2500 E