Learn More
Kimtech™ Purple Nitrile™ Xtra™ Guantes ambidiestros
Descrizione
Conformidad asegurada:
- EPI de categoría III según el Reglamento (UE) 2016/425,
- ES ISO 374-1:2016 Tipo B (JKT) Protección contra salpicaduras químicas,
- resistencia a la degradación por productos químicos EN 374-4:2003,
- ES ISO 374-5:2016 Protección contra microorganismos y virus
- Aprobado para el contacto con alimentos
- Guantes extralargos líderes en el sector, que ofrecen una protección, limpieza y calidad sin igual.
- El uso de nitrilo da como resultado productos más resistentes y finos que los guantes de látex y, además, ofrece una mejor protección contra una variedad más amplia de productos químicos, incluidos los fármacos citotóxicos.
- Los guantes son ambidiestros y antiestáticos para proteger tanto al usuario como al equipo.
- Las puntas de los dedos texturizadas mejoran la sensibilidad táctil y de agarre para unos procesos más seguros y eficaces.
- Los puños con reborde añaden fuerza a los guantes, lo que reduce el riesgo de desgarros y aumenta su durabilidad, al tiempo que reducen el enrollado para facilitar su colocación y retirada.
- No contienen látex de caucho natural, silicona ni polvo, lo que reduce los riesgos de irritación de la piel para el usuario.
Specifica
Specifica
| Certificaciones/conformidad | ISO 14001, ISO 9001, Certificación para el contacto con alimentos, EN 374-1:2003, EN 374-2: 2003 Protección de microorganismos, 0120, EPI de categoría III - Complejo CE |
| Accelerator Free | Sí |
| Aplicaciones | Industrial, bacteriológico |
| AQL | 0.65 |
| Color | Morado |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Punta de los dedos texturizada |
| Finger Thickness (English) | 6,3 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.16 mm |
| Hand | Ambidiestro |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?