Learn More
Kimtech™ A8 Overol limpio
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15558881
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
XXXXL
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15558881 L paquete de 25
15538881 Pequeño paquete de 25
15548881 M paquete de 25
15568881 XL paquete de 25
15578881 2XL paquete de 25
15588881 3XL paquete de 25
15598881 XXXXL paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Product Code. 15558881 Supplier Kimtech™ Supplier No. 47693
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    267.80€
    162.45€ / paquete de 25
    Ahorro 105.35€
    39% Descuento
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Mantener ISO 7 Entornos de salas blancas de clase C o superior con monos ultraligeros y transpirables. Kimtech™ Los overoles limpios A8 están hechos de un tejido de alto rendimiento, resistente a los químicos y vienen en un embalaje comprimido para ahorrar espacio en el vestuario.
  • Tejido resistente a productos químicos de alto rendimiento.
  • Tejido innovador y ultraligero: 45 g/m²
  • Transpirable
  • Muy cómodo
  • Embalaje comprimido para ahorrar espacio en el vestuario.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de producto Sobretodos para sala estéril
Tamaño L
Material SMS
Color Blanco
Desechables Single-use
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Forma de anilla
Estilo de cuello Con anillo
Tipo de campana extractora Sin capucha
Tipo de tapón Zipper
Tipo de costura Cosido
Esterilidad No estéril
Resistencia None
Tipo de collarín Soporte
Certificaciones/conformidad EPI Cat III Tipo 5/6 (Protección contra partículas/protección limitada contra salpicaduras), EN1149-1:1995 Prenda antiestática
Para utilizar con (aplicación) Controlled Environments