Learn More
Kimtech™ Polaris™ Guantes de nitrilo, 30 cm, ambidiestros, magenta oscuro
Código de producto. 17962881
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17962881 Medio paquete de 50
17992871 XS paquete de 50
17972881 Pequeño paquete de 50
17912881 Grande paquete de 50
17902881 XL paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17962881 Proveedor Kimtech™ N.º de proveedor 62102
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Con protección extendida contra salpicaduras de productos químicos y medicamentos de quimioterapia. Kimtech™ Polaris™ Xtra Los guantes de nitrilo no tienen polvo, no están hechos con látex ni silicona y tienen puños más largos. Los puños con cuentas y las puntas de los dedos texturizadas permiten un excelente manejo en condiciones húmedas y secas.
  • Kimtech™ Polaris™ Xtra Los guantes de nitrilo están diseñados para la ciencia, fabricados para usted y diseñados para usarse en laboratorios, aplicaciones de ciencias biológicas y entornos de fabricación farmacéutica no estériles.
  • Estos guantes de nitrilo ambidiestros sin polvo de alta gama brindan protección perfecta cuando y donde sea necesario.
  • La fórmula optimizada de nitrilo (acrilonitrilo-butadieno) ofrece protección extendida contra salpicaduras de productos químicos y medicamentos de quimioterapia sin comprometer la comodidad del usuario.
  • Los puños con cuentas y las puntas de los dedos texturizadas permiten un excelente manejo de materiales húmedos y secos.
  • Estos guantes han sido probados exhaustivamente en condiciones rigurosas y cumplen con el nivel AQL 0,65 de impermeabilidad, lo que da como resultado un bajo riesgo de poros.
  • Sin polvo, no elaborado con látex ni silicona. Kimtech™ Polaris™ Xtra Los guantes de nitrilo también cuentan con puños más largos para brindar mayor protección a las muñecas y están diseñados para mantener las manos cómodas y protegidas al tiempo que garantizan que las aplicaciones de investigación se puedan llevar a cabo sin contaminación.
  • Estos guantes están designados como EPI Cat III según el Reglamento (UE) 2016/425 y el Reglamento 2016/425 incorporado a la legislación del Reino Unido y modificado, y son ideales para usar en aplicaciones de mayor riesgo, además de estar aprobados para el contacto con alimentos.
  • Reciclable a través de El RightCycle™ Programa donde esté disponible.
Conformidad asegurada: - EPI Cat III según el Reglamento (UE) 2016/425 y el Reglamento 2016/425 incorporado a la legislación del Reino Unido y modificado; - ES ISO 374-1 Tipo B (JKOPT) Protección contra salpicaduras químicas; - EN 374-4 Resistencia a la degradación por productos químicos; - ES ISO 374-5 Protección contra microorganismos y virus; - ASTM D6978 Protección contra salpicaduras de medicamentos de quimioterapia; - ISO 10993 Biocompatibilidad; - Aprobado para contacto con alimentos
Kimberly-Clark Professional™ El equipo de protección personal está destinado únicamente para uso en el lugar de trabajo y debe utilizarse de conformidad con todas las leyes y normas de salud y seguridad aplicables, además de todas las instrucciones de usuario, advertencias y limitaciones que acompañan a cada producto. Es esencial que se sigan todas las instrucciones y las leyes y normativas sobre el uso de cada producto para que el producto ayude a proteger al usuario. El uso indebido de equipos de protección personal puede provocar lesiones, enfermedades o la muerte. Para una correcta selección y uso del producto, las personas deben solicitar asesoramiento sobre seguridad y salud en el trabajo a una persona adecuadamente competente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) EPI Cat III según el Reglamento (UE) 2016/425 y el Reglamento 2016/425 tal como se incorporó a la legislación del Reino Unido y se modificó
Accelerator Free No
Aplicaciones bacteriológico, Industrial
AQL 0.65
Color Morado
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Punta de los dedos texturizada
Finger Thickness (English) 7,5 mil
Finger Thickness (Metric) 0.19 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 5,5 mil
Palm Thickness (Metric) 0.14 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes de nitrilo
Tamaño Medio
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 4,3 mil
Grosor (métrico) 0.11 mm
Estilo de puño de los guantes Con reborde
Longitud (métrico) 30 cm