Learn More
Kimtech™ Opal™ Guantes de nitrilo
Código de producto. 17397659
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 170
paquete de 200
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17397659 Grande paquete de 200
17367659 XS paquete de 200
17377659 Pequeño paquete de 200
17387659 Medio paquete de 200
17307669 XL paquete de 170
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17397659 Proveedor Kimtech™ N.º de proveedor 62883
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Sin talco, ambidiestros, con puños con reborde y puntas con textura. La ausencia de látex de caucho y agentes vulcanizantes reduce el riesgo de reacciones asociadas a guantes TIPO I y IV.
  • Kimtech™ Opal™ Los guantes de nitrilo protegen contra la contaminación por salpicaduras de productos químicos y peligros de microorganismos, brindando protección perfecta cuando y donde importa.
  • Los guantes sin polvo son ideales para su uso en instalaciones de investigación y producción, ciencias de la vida y aplicaciones de fabricación de fármacos no estériles.
  • Los guantes ofrecen un enfoque innovador mediante un polímero de nitrilo fino con un grosor de punta de solo 0,07 mm, pero con una excelente resistencia a la tracción adecuada para un uso riguroso de los procesos.
  • Fácil de poner, suave y cómodo. Kimtech™ Opal™ Los guantes de nitrilo son adecuados para un uso prolongado.
  • La ausencia de látex de caucho natural, azufre y agentes vulcanizantes.* Reduce el riesgo de reacciones cutáneas asociadas a los guantes TIPO I y TIPO IV, protegiendo tanto al usuario como a la aplicación.
  • La fabricación de precisión reduce el riesgo de contaminación y garantiza que los guantes de nitrilo ofrecen altos niveles de conformidad con la normativa vigente.
  • Los puños con reborde y las puntas de los dedos con texturas permiten una excelente manipulación de materiales húmedos y secos, además los guantes ambidiestros se han probado exhaustivamente en condiciones estrictas.
  • Asimismo, la construcción de nitrilo fino y el envasado eficiente hacen que los guantes resistentes a productos químicos puedan reducir los residuos hasta en un 50 %.
  • Disponibles en varios tamaños: X-S (62880), S (62881), M (62883), L (62883), XL (62884)
*Sin azufre añadido y formulado sin los siguientes productos químicos vulcanizantes y aceleradores: Tiuranes, tiazoles, guanidinas y carbamatos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 3
Certificaciones/conformidad (Europa) EPI de categoría III de acuerdo con las normativas (UE) 2016/425, EN ISO 374-1 Tipo B, EN ISO 374-5 sobre protección contra microorganismos y virus
Accelerator Free Sí
Aplicaciones Industrial, bacteriológico
AQL 1,5
Color Azul oscuro
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Finger Thickness (English) 1,8 mil
Finger Thickness (Metric) 0.07 mm
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 2 mil
Palm Thickness (Metric) 0.05 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guante de exploración de nitrilo
Tamaño Grande
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 2 mil
Grosor (métrico) 0.05 mm
Longitud (imperial) 9,45 in
Longitud (métrico) 24 cm