Learn More
Kimtech™ Opal™ Guantes de nitrilo
Descripción
- Kimtech™ Opal™ Los guantes de nitrilo protegen contra la contaminación por salpicaduras de productos químicos y peligros de microorganismos, brindando protección perfecta cuando y donde importa.
- Los guantes sin polvo son ideales para su uso en instalaciones de investigación y producción, ciencias de la vida y aplicaciones de fabricación de fármacos no estériles.
- Los guantes ofrecen un enfoque innovador mediante un polímero de nitrilo fino con un grosor de punta de solo 0,07 mm, pero con una excelente resistencia a la tracción adecuada para un uso riguroso de los procesos.
- Fácil de poner, suave y cómodo. Kimtech™ Opal™ Los guantes de nitrilo son adecuados para un uso prolongado.
- La ausencia de látex de caucho natural, azufre y agentes vulcanizantes.* Reduce el riesgo de reacciones cutáneas asociadas a los guantes TIPO I y TIPO IV, protegiendo tanto al usuario como a la aplicación.
- La fabricación de precisión reduce el riesgo de contaminación y garantiza que los guantes de nitrilo ofrecen altos niveles de conformidad con la normativa vigente.
- Los puños con reborde y las puntas de los dedos con texturas permiten una excelente manipulación de materiales húmedos y secos, además los guantes ambidiestros se han probado exhaustivamente en condiciones estrictas.
- Asimismo, la construcción de nitrilo fino y el envasado eficiente hacen que los guantes resistentes a productos químicos puedan reducir los residuos hasta en un 50 %.
- Disponibles en varios tamaños: X-S (62880), S (62881), M (62883), L (62883), XL (62884)
*Sin azufre añadido y formulado sin los siguientes productos químicos vulcanizantes y aceleradores: Tiuranes, tiazoles, guanidinas y carbamatos.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 3 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EPI de categoría III de acuerdo con las normativas (UE) 2016/425, EN ISO 374-1 Tipo B, EN ISO 374-5 sobre protección contra microorganismos y virus |
| Accelerator Free | Sí |
| Aplicaciones | Industrial, bacteriológico |
| AQL | 1,5 |
| Color | Azul oscuro |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Parcialmente texturizado |
| Finger Thickness (English) | 1,8 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.07 mm |
| Mostrar más |