Learn More
Ansell Kimtech™ G3 Guantes Estériles de Nitrilo Blanco
Código de producto. 17865375
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
7,5
Tamaño de la unidad:
200 pares
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17865375 7,5 200 pares
1 options
Código de producto. 17865375 Proveedor Ansell N.º de proveedor 56891
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    701.00€
    340.25€ / 200 pares
    Ahorro 360.75€
    51% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporcionar una protección mejorada en la sala limpia y estéril contra una amplia gama de contaminantes, productos químicos, virus y fármacos citotóxicos.
  • Asociación innovadora: Kimtech™ es tu socio en impulsar el progreso, como parte de un legado de innovación y colaboración con la comunidad científica, nos enorgullece ofrecer Kimtech™ G3 Sterile White Nitrile Gloves
  • Protección fiable: Cuando necesitas un guante fiable para sala limpia, Kimtech™ los G3 Sterile White Nitrile Gloves son una opción inteligente
  • Control mejorado de la contaminación: Estos guantes proporcionan una protección estéril mejorada en la sala limpia frente a una amplia gama de contaminantes, productos químicos, virus y fármacos citotóxicos
  • Rendimiento antiestático: Con un AQL de 1,5, los guantes antiestáticos, libres de látex y silicona, presentan un acabado texturizado para mejorar el agarre y la sensibilidad, además de ser adecuados para doble uso
  • Esterilidad certificada: Kimtech™ Los guantes estériles de nitrilo blanco G3 están validados con un Nivel de Garantía de Esterilidad (SAL) de 10-6, con un nivel de limpieza máximo de 950 partículas; 0,5 μm/cm2
  • Bajo nivel de endotoxinas: Estos guantes contienen bajos niveles de endotoxinas y cumplen las directrices de contacto alimentario y USP 800 de la FDA
  • Ajuste específico por talla: Disponibles en varios tamaños, estos guantes específicos para manos están listos para limpiar
  • Embalaje eficiente en el proceso: El doble envasado en bolsas de polietileno garantiza que tus procesos y flujos de trabajo puedan seguir funcionando de forma eficiente en ISO salas limpias de 3 niveles y superiores, incluyendo biotecnología, procesamiento aséptico, fármacos parenterales y entornos de fabricación oftálmica
  • Solución sostenible: Estos guantes de nitrilo son responsables con el medio ambiente y pueden ser desviados del vertedero a través del RightCycle™ Programa
  • Fiabilidad de confianza: Kimtech™ Ofrece protección y limpieza que necesitas, a un precio asequible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D3577, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005, ASTM D6978-05
Certificaciones/conformidad (Europa) EN ISO 374-1:2016; EN 374-4:2003; EN ISO 374-5:2016
Chemotherapeutic Rated Sí
Cleanroom Class Clase 1 (ISO 3)
AQL 1,5
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Finger Thickness (Metric) 0,15 mm
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Nitrilo
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes para entornos controlados
Tamaño 7,5
Esterilidad Estéril
Grosor (métrico) 0,15 mm
Modelo 56891
Serie Kimtech™ G3 estéril
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30,5 cm