Learn More
Kimtech™ G3 estéril Sterling™ Guantes de nitrilo
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17857045
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
10
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
300 pares
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17857045 8 300 pares
17817045 6 300 pares
17827045 6.5 300 pares
17847045 7 300 pares
17837045 7,5 300 pares
17897045 8,5 300 pares
17877045 9 300 pares
17867045 10 300 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17857045 Proveedor Kimtech™ N.º de proveedor 11825
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Guantes para salas blancas con certificación EPI Categoría III, adecuados para una variedad de aplicaciones desafiantes.
  • Específico para cada mano y fabricado con nitrilo estéril, lo que resulta en un mejor control de la contaminación que cumple con una variedad de condiciones regulatorias estrictas.
  • Apto para la UE GMP ISO Salas blancas estériles de clase 5, grado A o superior, y ofrecen un ajuste cómodo que es adecuado para la colocación doble
  • Cuando se colocan dos veces, brindan una sensación y destreza similares a un guante de látex simple sin el riesgo de reacciones alérgicas al látex TIPO 1
  • Responsable con el medio ambiente debido a su reducido espesor.
  • Los puños con cuentas se suman a los guantes desechables.’ Resistencia y facilidad de colocación, y un acabado texturizado mejora el control táctil y la sensibilidad.
  • Presentan un alto nivel de limpieza de un máximo de 1200 partículas. > μ0,5 m/cm2 y un nivel máximo de endotoxinas de 20 unidades/par
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) EPI Cat III según el Reglamento (UE) 2016/425 y el Reglamento 2016/425 tal como se incorporó a la legislación del Reino Unido y se modificó
Chlorinated Sí
Cleanroom Class Clase 100 (ISO 5)
Accelerator Free No
AQL 1.5
Color Gris
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Punta de los dedos texturizada
Finger Thickness (English) 6 mil
Finger Thickness (Metric) 0.15 mm
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 6 mil
Palm Thickness (Metric) 0.08 mm
En polvo sin polvo
Tamaño 8
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 6 mil
Grosor (métrico) 0.15 mm
Modelo 11825-40
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30.5 cm