Learn More
Kimtech™ G3 estéril Sterling™ Guantes de nitrilo
Descripción
- Específico para la mano y fabricado en nitrilo estéril, lo que mejora el control de la contaminación y cumple con una serie de estrictas condiciones regulatorias
- Adecuado para salas limpias estériles de Grado A de la UE GMP ISO Clase 5, o superiores, y ofrecen un ajuste cómodo que se adapta para doble uso
- Cuando se pone doblemente, ofrece una sensación y destreza similar a un solo guante de látex sin riesgo de reacciones alérgicas al látex TIPO 1
- Responsable con el medio ambiente debido a su menor grosor
- Los puños con cuentas proporcionan mayor resistencia y facilidad para ponerse, y un acabado texturizado mejora el control táctil y la sensibilidad
- Presentan un alto nivel de limpieza de un máximo de 1200 partículas > de 0,5 μm/cm2 y un nivel máximo de endotoxinas de 20 unidades/par
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EPI Cat III según el Reglamento (UE) 2016/425 y el Reglamento 2016/425 tal como se incorporó a la legislación del Reino Unido y se modificó |
| Chlorinated | Sí |
| Cleanroom Class | Clase 100 (ISO 5) |
| Accelerator Free | No |
| AQL | 1.5 |
| Color | Gris |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Punta de los dedos texturizada |
| Finger Thickness (English) | 6 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.15 mm |
| Mostrar más |