Learn More
Kimtech™ G3 estéril Sterling™ Guantes de nitrilo
Código de producto. 17837045
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
10
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
300 pares
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17837045 7,5 300 pares
17817045 6 300 pares
17827045 6.5 300 pares
17847045 7 300 pares
17857045 8 300 pares
17897045 8,5 300 pares
17877045 9 300 pares
17867045 10 300 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17837045 Proveedor Kimtech™ N.º de proveedor 11824
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Guantes para salas blancas con certificación EPI Categoría III, adecuados para una variedad de aplicaciones desafiantes.
  • Específico para la mano y fabricado en nitrilo estéril, lo que mejora el control de la contaminación y cumple con una serie de estrictas condiciones regulatorias
  • Adecuado para salas limpias estériles de Grado A de la UE GMP ISO Clase 5, o superiores, y ofrecen un ajuste cómodo que se adapta para doble uso
  • Cuando se pone doblemente, ofrece una sensación y destreza similar a un solo guante de látex sin riesgo de reacciones alérgicas al látex TIPO 1
  • Responsable con el medio ambiente debido a su menor grosor
  • Los puños con cuentas proporcionan mayor resistencia y facilidad para ponerse, y un acabado texturizado mejora el control táctil y la sensibilidad
  • Presentan un alto nivel de limpieza de un máximo de 1200 partículas > de 0,5 μm/cm2 y un nivel máximo de endotoxinas de 20 unidades/par
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) EPI Cat III según el Reglamento (UE) 2016/425 y el Reglamento 2016/425 tal como se incorporó a la legislación del Reino Unido y se modificó
Chlorinated Sí
Cleanroom Class Clase 100 (ISO 5)
Accelerator Free No
AQL 1.5
Color Gris
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Punta de los dedos texturizada
Finger Thickness (English) 6 mil
Finger Thickness (Metric) 0.15 mm
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 6 mil
Palm Thickness (Metric) 0.08 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes para entornos controlados
Tamaño 7,5
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 6 mil
Grosor (métrico) 0.15 mm
Modelo 11824-40
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30.5 cm