Learn More
Ansell Kimtech™ Guantes de látex estériles G3
Description
- Socio de confianza: Kimtech™ es tu socio en impulsar el progreso y, como parte de un legado de innovación y colaboración con la comunidad científica, nos enorgullece ofrecer Kimtech™ los Guantes de látex estériles G3
- Guantes estériles de confianza: Cuando necesitas un guante de látex estéril fiable, Kimtech™ los guantes G3 Sterile Latex son una excelente opción
- Mayor sensibilidad en el agarre: Estos guantes cuentan con la excelente sensibilidad táctil por la que se conoce el látex, contienen bajo contenido proteico y endotoxina, y tienen palmas y puntas de los dedos texturizadas para un agarre seguro
- Pulsera de cuentas destacada: Cuentan con un puño con cuentas para ayudar a evitar que se enrollen, miden 12 in. Largo y con un grosor de 8 mil
- Ecológicos fabricados: Están hechos con látex de caucho natural, un recurso renovable
- Disponibles en varios tamaños: Estos guantes vienen en pares específicos para la mano y no son adecuados para trabajadores y técnicos con alergias al látex
- Seguridad fiable proporcionada: Tanto si necesitas un guante de látex para fabricar dispositivos médicos, farmacéuticos o laboratorios de investigación, Kimtech™ los guantes de látex estériles G3 ofrecen una protección en la que puedes confiar
- Protección de riesgos ofrecida: Llevar los guantes adecuados puede ayudar a reducir el riesgo de contaminación cruzada y proporcionar una barrera contra las salpicaduras
- Diseñado para uso en sala limpia: Los Kimtech™ guantes G3 Sterile Lastex se recomiendan para ISO ambientes de sala limpia de Clase 3 o superior (doble bolsa con forro de maletín).
- Responsable con el medio ambiente: Estos guantes de nitrilo son responsables con el medio ambiente y pueden ser desviados del vertedero a través del RightCycle™ Programa
- Diseñado para la protección: Kimtech™ Te ofrece la protección y limpieza que necesitas, a un precio asequible
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | ASTM D3577, ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005., ASTM D5712 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN ISO 374-1:2016, EN 374-4:2003, EN ISO 374-5:2016 |
| Cleanroom Class | Clase 1 (ISO 3) |
| AQL | 1,5 |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Punta de los dedos texturizada |
| Finger Thickness (English) | 8 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.2 mm |
| Hand | Ambidiestro |
| Show More |