Learn More
DWK Life Sciences Pipetas serológicas desechables envueltas individualmente en plástico Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescription
- Disponga de puntas uniformes de extracción o moldeadas y extremos superiores biselados o moldeados con tapones de algodón
- Dos anillos cerca de la parte superior denotan que la pequeña cantidad que queda en la punta después de la administración debe ser soplada y añadida al volumen principal suministrado
- El tamaño de 5 ml ahora tiene diseño de dos piezas
- El embalaje codificado por colores hace que la elección del tamaño de pipeta correcto sea rápida y precisa
- Calibrado “Para entregar” dar propina
Order Info
Envolturas individuales de papel/plástico sobreenvasadas en paquetes de estantes dispensadores
Compliance
Diseñado a partir de ASTM™ E 934.
Specifications
Specifications
| Enchufe del aspirador | Sí |
| Calibrado | Sí |
| Certificaciones/conformidad | ASTM E934 |
| Diámetro exterior (métrico) | 1,5 mm |
| Material | Plástico |
| Esterilidad | Estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Para cultivos de tejidos |
| Graduado | Sí |
| Graduaciones | 0,2 ml |
| Graduaciones negativas | 10 ml |
| Show More |