Learn More
Kimtech™ Guantes de nitrilo blancos estériles G3
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17875375
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
10
6
6,5
7
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
200 pares
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17875375 8,5 200 pares
17825375 6 200 pares
17845375 6,5 200 pares
17805365 7 200 pares
17855375 8 200 pares
17825365 9 200 pares
17885375 10 200 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 17875375 Proveedor Kimtech™ N.º de proveedor 56893
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    673.20€
    340.25€ / 200 pares
    Ahorro 332.95€
    49% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los guantes de nitrilo cuentan con un acabado texturizado y brindan protección mejorada en salas blancas estériles para una amplia gama de contaminantes en un entorno crítico de Clase 10/ISO 4. Pares específicos de cada mano Kimtech™ Los guantes de nitrilo blancos estériles G3 son apropiados para trabajadores y técnicos en la fabricación de dispositivos médicos, productos farmacéuticos o laboratorios de investigación.
Los guantes de nitrilo cuentan con un acabado texturizado y brindan protección mejorada en salas blancas estériles para una amplia gama de contaminantes en un entorno crítico de Clase 10/ISO 4. Los pares específicos para cada mano son apropiados para trabajadores y técnicos en la fabricación de dispositivos médicos, productos farmacéuticos o laboratorios de investigación.
  • Alto nivel de protección normativa contra la contaminación por partículas, sustancias citotóxicas, virus, endotoxinas, microorganismos y salpicaduras químicas
  • Fabricados de nitrilo totalmente esterilizado sin látex ni silicona para una resistencia suave con la piel y un gran rendimiento
  • Excelente sensibilidad táctil y acabado texturado para manipulación de procesos delicados, tanto en condiciones secas como húmedas
  • Específicos de mano, desechables y con puños con reborde para una superior resistencia y fácil colocación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D3577, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005, ASTM D6978-05
Certificaciones/conformidad (Europa) EN ISO 374-1:2016; EN 374-4:2003; EN ISO 374-5:2016
Chemotherapeutic Rated Sí
Cleanroom Class Clase 10 (ISO 4)
Accelerator Free Sí
AQL 1,5
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Totalmente texturizados
Finger Thickness (English) 6 mil
Finger Thickness (Metric) 0,15 mm
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 5,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.13 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes para salas blancas
Tamaño 8,5
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 6 mil
Grosor (métrico) 0,15 mm
Modelo 56893
Serie Kimtech™ G3 estéril
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30,5 cm