Learn More
Kimtech™ Guantes de nitrilo blancos estériles G3
Beschreibung
Los guantes de nitrilo cuentan con un acabado texturizado y brindan protección mejorada en salas blancas estériles para una amplia gama de contaminantes en un entorno crítico de Clase 10/ISO 4. Los pares específicos para cada mano son apropiados para trabajadores y técnicos en la fabricación de dispositivos médicos, productos farmacéuticos o laboratorios de investigación.
- Estructura de nitrilo blanco, validada para un nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10-6 y envasado preparado para salas limpias
- El material totalmente esterilizado incluye una protección certificada de altos niveles de contaminación contra partículas, microorganismos, virus, fármacos citotóxicos y salpicaduras químicas.
- Son específicos para cada mano y desechables y ofrecen un alto nivel de pulcritud.
- Las yemas de los dedos texturizadas mejoran el agarre y la sensibilidad táctil para unos procesos más seguros y eficaces.
- Los puños con reborde aumentan la resistencia y reducen el riesgo de desgarros.
- No contienen látex de caucho natural, silicona ni polvo, lo que reduce los riesgos de irritación de la piel.
Spezifikation
Spezifikation
| Certificaciones/conformidad | ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D3577, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005, ASTM D6978-05 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN ISO 374-1:2016; EN 374-4:2003; EN ISO 374-5:2016 |
| Chemotherapeutic Rated | Sí |
| Cleanroom Class | Clase 10 (ISO 4) |
| Accelerator Free | Sí |
| AQL | 1,5 |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Totalmente texturizados |
| Finger Thickness (English) | 6 mil |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.