Learn More
Kimtech™ Guantes de nitrilo blancos estériles G3
Description
Los guantes de nitrilo cuentan con un acabado texturizado y brindan protección mejorada en salas blancas estériles para una amplia gama de contaminantes en un entorno crítico de Clase 10/ISO 4. Los pares específicos para cada mano son apropiados para trabajadores y técnicos en la fabricación de dispositivos médicos, productos farmacéuticos o laboratorios de investigación.
- Alto nivel de protección normativa contra la contaminación por partículas, sustancias citotóxicas, virus, endotoxinas, microorganismos y salpicaduras químicas
- Fabricados de nitrilo totalmente esterilizado sin látex ni silicona para una resistencia suave con la piel y un gran rendimiento
- Excelente sensibilidad táctil y acabado texturado para manipulación de procesos delicados, tanto en condiciones secas como húmedas
- Específicos de mano, desechables y con puños con reborde para una superior resistencia y fácil colocación
Informations sur la commande
Forrados y embolsados con polietileno para su uso en salas limpias. Fabricados en una sala limpia ISO de clase 5. Hay disponibles certificados de análisis y radiación.
Spécification
Spécification
| Certificaciones/conformidad | ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D3577, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005, ASTM D6978-05 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN ISO 374-1:2016; EN 374-4:2003; EN ISO 374-5:2016 |
| Chemotherapeutic Rated | Sí |
| Cleanroom Class | Clase 10 (ISO 4) |
| Accelerator Free | Sí |
| AQL | 1,5 |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Totalmente texturizados |
| Finger Thickness (English) | 6 mil |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.